2-Bromo-3-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR46249-1G
OR46249-250MG
APOSOR46249-1GEA
4350
DKK
APOSOR46249-1G
APOSOR46249-250MG
2-Bromo-3-iodoaniline
2-Bromo-3-iodoaniline
Formel:
C₆H₅BrIN Molekylvægt: 297.919 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18391614 CAS-nummer: 111721-76-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |