3-Bromo-5-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR46248-1G OR46248-250MG OR46248-5G
APOSOR46248-1GEA 3000 DKK
APOSOR46248-1G APOSOR46248-250MG APOSOR46248-5G
3-Bromo-5-iodoaniline
3-Bromo-5-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Molekylvægt: 297.919 g/mol
Smeltepunkt: 75…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743665
CAS-nummer: 31948-87-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III