3-Chloro-5-iodoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 2580 DKK
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Formel: C₇H₆ClIO
Kogepunkt: 87…89 °C (1,5 mm Hg)
Massefylde: 1,8961 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393318
CAS-nummer: 861800-86-4