5-Bromo-2-iodophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46220-10G OR46220-25G OR46220-5G
APOSOR46220-10GEA 1770 DKK
APOSOR46220-10G APOSOR46220-25G APOSOR46220-5G
5-Bromo-2-iodophenol 98%
5-Bromo-2-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16999931
CAS-nummer: 858855-11-5