5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-chloro-2-iodobenzene
OR46215-25G OR46215-5G OR46215-100G
APOSOR46215-25GEA 654 DKK
APOSOR46215-25G APOSOR46215-5G APOSOR46215-100G
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
5-Bromo-2-chloroiodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07780669
CAS-nummer: 774608-49-0