7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46147-1G OR46147-5G
APOSOR46147-1GEA 414 DKK
APOSOR46147-1G APOSOR46147-5G
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₇H₁₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12910463
CAS-nummer: 286371-49-1