Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46142-1G OR46142-250MG
APOSOR46142-1GEA 4810 DKK
APOSOR46142-1G APOSOR46142-250MG
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₈O₄
Molekylvægt: 180.157 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01067661
CAS-nummer: 3775-05-1