4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-5-azabenzimidazole
OR46121-1G OR46121-250MG
APOSOR46121-1GEA 4320 DKK
APOSOR46121-1G APOSOR46121-250MG
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11501213
CAS-nummer: 1086398-12-0