5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine, 5-Bromo-4-azabenzimidazole, 5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR46119-1G OR46119-5G
APOSOR46119-1GEA 828 DKK
APOSOR46119-1G APOSOR46119-5G
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine,
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227145
CAS-nummer: 28279-52-9