6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxaldehyde, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinaldehyde
OR46106-1G OR46106-5G
APOSOR46106-1GEA 942 DKK
APOSOR46106-1G APOSOR46106-5G
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BNO₃
Molekylvægt: 233.071 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659508
CAS-nummer: 1073354-14-9