6-Azaindole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR46105-250MG OR46105-1G
APOSOR46105-250MGEA 407 DKK
APOSOR46105-250MG APOSOR46105-1G
6-Azaindole-2-carboxylic acid
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molekylvægt: 162.145 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11506121
CAS-nummer: 24334-20-1