2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46085-1G OR46085-5G
APOSOR46085-1GEA 2030 DKK
APOSOR46085-1G APOSOR46085-5G
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00218479
CAS-nummer: 92437-43-9