3-Bromo-5-nitrophenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-hydroxynitrobenzene
OR46064-10G OR46064-1G OR46064-5G
APOSOR46064-10GEA 2190 DKK
APOSOR46064-10G APOSOR46064-1G APOSOR46064-5G
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
3-Bromo-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Molekylvægt: 218.005 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09965960
CAS-nummer: 116632-23-6