5-Bromobenzene-1,3-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46062-1G OR46062-250MG OR46062-5G
APOSOR46062-1GEA 687 DKK
APOSOR46062-1G APOSOR46062-250MG APOSOR46062-5G
5-Bromobenzene-1,3-diamine
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Formel: C₆H₇BrN₂
Smeltepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09036306
CAS-nummer: 33786-90-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III