3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-5-bromonitrobenzene
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 164 DKK
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 217.02 g/mol
Smeltepunkt: 128 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00462820
CAS-nummer: 55215-57-1