5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46049-1G OR46049-5G
APOSOR46049-1GEA 1050 DKK
APOSOR46049-1G APOSOR46049-5G
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
Formel: C₈H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08706291
CAS-nummer: 885266-96-6