3-Bromo-5-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46047-1G OR46047-250MG OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 186 DKK
APOSOR46047-1G APOSOR46047-250MG APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Molekylvægt: 298.904 g/mol
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12405397
CAS-nummer: 570391-20-7