1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR460057-1G OR460057-250MG
APOSOR460057-1GEA 4610 DKK
APOSOR460057-1G APOSOR460057-250MG
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane
Formel: C₃H₄Cl₃I
Kogepunkt: 110 °C (10 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31560933
CAS-nummer: 23153-17-5