(E)-1,2-Dichloropropene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR460035-1G OR460035-5G
APOSOR460035-1GEA 2370 DKK
APOSOR460035-1G APOSOR460035-5G
(E)-1,2-Dichloropropene 97%
(E)-1,2-Dichloropropene
Formel: C₃H₄Cl₂
Molekylvægt: 110.97 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040138
CAS-nummer: 7069-38-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 III