2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452218-1G OR452218-500MG
APOSOR452218-1GEA 3930 DKK
APOSOR452218-1G APOSOR452218-500MG
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride
Formel: C₇H₁₅N₃O·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796412
CAS-nummer: 146788-11-6