4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45221-1G OR45221-250MG
APOSOR45221-1GEA 6100 DKK
APOSOR45221-1G APOSOR45221-250MG
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257015
CAS-nummer: 1256807-33-6