4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452208-1G OR452208-500MG
APOSOR452208-1GEA 4580 DKK
APOSOR452208-1G APOSOR452208-500MG
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849768
CAS-nummer: 65619-29-6