1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452205-1G OR452205-250MG OR452205-500MG
APOSOR452205-1GEA 6050 DKK
APOSOR452205-1G APOSOR452205-250MG APOSOR452205-500MG
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine
Formel: C₁₈H₂₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849780
CAS-nummer: 186347-28-4