4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452204-1G OR452204-500MG
APOSOR452204-1GEA 4270 DKK
APOSOR452204-1G APOSOR452204-500MG
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride
Formel: C₁₄H₂₁N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28111316
CAS-nummer: 654662-98-3