N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452200-1G OR452200-250MG OR452200-500MG
APOSOR452200-1GEA 6540 DKK
APOSOR452200-1G APOSOR452200-250MG APOSOR452200-500MG
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18831342
CAS-nummer: 251325-89-0