N-Boc-2-amino-butylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452196-1G OR452196-250MG OR452196-500MG
APOSOR452196-1GEA 4910 DKK
APOSOR452196-1G APOSOR452196-250MG APOSOR452196-500MG
N-Boc-2-amino-butylamine 97%
N-Boc-2-amino-butylamine
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660179
CAS-nummer: 1179533-09-5