N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452195-1G OR452195-250MG OR452195-500MG
APOSOR452195-1GEA 7850 DKK
APOSOR452195-1G APOSOR452195-250MG APOSOR452195-500MG
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584430
CAS-nummer: 1117693-61-4