N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452194-1G OR452194-250MG OR452194-500MG
APOSOR452194-1GEA 7850 DKK
APOSOR452194-1G APOSOR452194-250MG APOSOR452194-500MG
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18677264
CAS-nummer: 400652-56-4