(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR452193-1G OR452193-250MG OR452193-500MG
APOSOR452193-1GEA 7850 DKK
APOSOR452193-1G APOSOR452193-250MG APOSOR452193-500MG
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18694786
CAS-nummer: 400652-55-3