N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452191-1G OR452191-250MG OR452191-500MG
APOSOR452191-1GEA 7850 DKK
APOSOR452191-1G APOSOR452191-250MG APOSOR452191-500MG
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine
Formel: C₇H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11155327
CAS-nummer: 773045-76-4