5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45219-1G OR45219-250MG
APOSOR45219-1GEA 4310 DKK
APOSOR45219-1G APOSOR45219-250MG
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene
Formel: C₉H₉BrOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32219472
CAS-nummer: 2302672-24-6