(2S)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452188-1G OR452188-250MG OR452188-500MG
APOSOR452188-1GEA 6770 DKK
APOSOR452188-1G APOSOR452188-250MG APOSOR452188-500MG
(2S)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride 97%
Formel: C₅H₁₄N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619103
CAS-nummer: 82105-48-4