a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452184-1G OR452184-250MG OR452184-500MG
APOSOR452184-1GEA 5890 DKK
APOSOR452184-1G APOSOR452184-250MG APOSOR452184-500MG
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride 97%
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO·ClH
Molekylvægt: 222.112 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028116
CAS-nummer: 23933-83-7