b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452183-1G OR452183-250MG OR452183-500MG
APOSOR452183-1GEA 5890 DKK
APOSOR452183-1G APOSOR452183-250MG APOSOR452183-500MG
b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-bromobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040142
CAS-nummer: 1260786-87-5