N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452181-1G OR452181-250MG OR452181-500MG
APOSOR452181-1GEA 5890 DKK
APOSOR452181-1G APOSOR452181-250MG APOSOR452181-500MG
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29991785
CAS-nummer: 84598-51-6