2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45218-1G OR45218-250MG
APOSOR45218-1GEA 4910 DKK
APOSOR45218-1G APOSOR45218-250MG
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Formel: C₉H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22068104
CAS-nummer: 1021432-58-5