(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452179-1G OR452179-250MG OR452179-500MG
APOSOR452179-1GEA 6540 DKK
APOSOR452179-1G APOSOR452179-250MG APOSOR452179-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214662
CAS-nummer: 938462-27-2