(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452178-1G OR452178-250MG OR452178-500MG
APOSOR452178-1GEA 6540 DKK
APOSOR452178-1G APOSOR452178-250MG APOSOR452178-500MG
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214654
CAS-nummer: 792179-42-1