b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452176-1G OR452176-250MG OR452176-500MG
APOSOR452176-1GEA 5890 DKK
APOSOR452176-1G APOSOR452176-250MG APOSOR452176-500MG
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-bromobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10034636
CAS-nummer: 254427-26-4