b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452170-1G OR452170-250MG OR452170-500MG
APOSOR452170-1GEA 5890 DKK
APOSOR452170-1G APOSOR452170-250MG APOSOR452170-500MG
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-bromobenzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827196
CAS-nummer: 1184472-20-5