5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45217-1G OR45217-250MG OR45217-5G
APOSOR45217-1GEA 3930 DKK
APOSOR45217-1G APOSOR45217-250MG APOSOR45217-5G
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₇BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32219471
CAS-nummer: 2231413-55-9