N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452166-1G OR452166-5G
APOSOR452166-1GEA 1140 DKK
APOSOR452166-1G APOSOR452166-5G
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09701230
CAS-nummer: 317358-61-5