N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452165-1G OR452165-5G
APOSOR452165-1GEA 2420 DKK
APOSOR452165-1G APOSOR452165-5G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09701231
CAS-nummer: 954238-61-0