2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452164-1G OR452164-500MG
APOSOR452164-1GEA 4750 DKK
APOSOR452164-1G APOSOR452164-500MG
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride
Formel: C₉H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028159
CAS-nummer: 53360-85-3