2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452162-1G
OR452162-500MG
APOSOR452162-1GEA
5250
DKK
APOSOR452162-1G
APOSOR452162-500MG
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Formel:
C₉H₁₃NO₂·ClH Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05861640 CAS-nummer: 27382-18-9 |