N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452161-1G OR452161-500MG
APOSOR452161-1GEA 5250 DKK
APOSOR452161-1G APOSOR452161-500MG
N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine 97%
N-Boc-2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanamine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08544096
CAS-nummer: 913181-90-5