4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45216-1G OR45216-250MG OR45216-5G
APOSOR45216-1GEA 3220 DKK
APOSOR45216-1G APOSOR45216-250MG APOSOR45216-5G
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22067668
CAS-nummer: 1252903-38-0