(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethanol
OR452154-1G OR452154-250MG
APOSOR452154-1GEA 1040 DKK
APOSOR452154-1G APOSOR452154-250MG
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀ClNO
Molekylvægt: 171.624 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09253716
CAS-nummer: 191109-51-0