Cbz-DL-Prolinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452153-1G OR452153-5G
APOSOR452153-1GEA 1380 DKK
APOSOR452153-1G APOSOR452153-5G
Cbz-DL-Prolinol 97%
Cbz-DL-Prolinol
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953280
CAS-nummer: 86954-05-4