N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452152-1G OR452152-25G OR452152-5G
APOSOR452152-1GEA 1040 DKK
APOSOR452152-1G APOSOR452152-25G APOSOR452152-5G
N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-2-amino-1-butanol
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Molekylvægt: 223.268 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12180538
CAS-nummer: 137160-74-8